Learn More
(R)-3-Amino-3-phénylpropan-1-ol, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific™
Code produit 10272712 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10272712 500 mg Flacon en verre 500mg
10180802 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10272712 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 363125000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 170564-98-4
Numéro MDL MFCD01311791
Clé InChI SEQXIQNPMQTBGN-SECBINFHSA-N
Synonyme r-1-phenyl-3-propanolamine, r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, r-beta-phenylalaninol, r-3-amino-3-phenyl-1-propanol, r-3-phenyl-beta-alaninol, r-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, r--phenylalaninol, pubchem13853
CID PubChem 7016858
Nom IUPAC (3R)-3-amino-3-phénylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Note relative au nom 95%, (98% e.e.)
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune ou jaune
Excès énantiomérique 97.5% min.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H13NO
Quantité 500 mg
Poids moléculaire (g/mol) 151.209
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté ≥94%
Forme physique Viscous Liquid or Low Melting Solid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.