Learn More
(R)-3-Amino-3-phénylpropan-1-ol, TRC
Code produit 30327524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327524 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327524 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA615915100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
CAS 170564-98-4
Formule moléculaire C9 H13 N O
Quantité 100 mg
Synonyme Maraviroc Impurity 13
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO/c10-9(6-7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1
SMILES N[C@H](CCO)c1ccccc1
Nom IUPAC (3R)-3-amino-3-phénylpropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Poids de la formule 151.0997