Learn More
(R)-3-Amino-3-phénylpropan-1-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 170564-98-4 |
| Formule moléculaire | C9 H13 N O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Maraviroc Impurity 13 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13NO/c10-9(6-7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CCO)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | (3R)-3-amino-3-phenylpropan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.21 |
| Poids de la formule | 151.0997 |