Learn More
Acide (R)-3-amino-3-phénylpropionique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428527 250 mg 250mg
15408527 1 g 1g
15418527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15428527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52034.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 83649-48-3 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83649-48-3
Formule moléculaire C9H12ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.65
Numéro MDL MFCD01076237
Clé InChI ABEBCTCOPRULFS-DDWIOCJRSA-N
Synonyme r-3-amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropionic acid hydrochloride, 3r-3-amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride, l-beta-homophenylglycine hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropionic acid hcl, pubchem5925, d-beta-phenylalanine hcl, r-beta-homophenylglycine hydrochloride, 3r-3-amino-3-phenylpropanoic acid, chloride, r-3-amino-3-phenyl-propionic acid hcl salt
CID PubChem 2734697
Nom IUPAC Acide (3R)-3-amino-3-phénylpropanoïque ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)N.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau (R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 165.19
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 95%