Learn More
(R)-3-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31428971
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31428971 25 g
31414957 10 g
31418503 100 g
31427209 5 g
31424417 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31428971 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13283625g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
CAS 65414-78-0
Formule moléculaire C5H9NO4
Numéro MDL MFCD03424227
Quantité 25 g
SMILES O=C(O)C[C@@H](N)C(OC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Pourcentage de pureté 95%