Learn More
(R)-3-Aminobutan-1-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-3-Aminobutan-1-ol |
| CAS | 61477-40-5 |
| Formule moléculaire | C4H11NO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (3R)-3-Amino-1-butanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(5)2-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](N)CCO |
| Nom IUPAC | (3R)-3-aminobutan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 89.14 |
| Poids de la formule | 89.0841 |