Learn More
(R)-(-)-3-chlorhydrate dʼaminopyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347616 250 mg 250mg
11337616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347616 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11173.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116183-81-4
Formule moléculaire C4H12Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 159.054
Numéro MDL MFCD00070604
Clé InChI NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
Synonyme 3r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine 2hcl, r-+-3-aminopyrrolidine 2hcl, 3r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3r-3-pyrrolidinamine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, 3-pyrrolidinamine, dihydrochloride, r, pubchem5730
CID PubChem 13500643
Nom IUPAC (3R)-pyrrolidine-3-amine ; dichlorhydrate
SMILES C1CNCC1N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Point de fusion ∽283°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 5852700
Sensibilité Hygroscopic
Rotation optique −1.2° (c=10 in Water)
Poids de la formule 159.06
Pourcentage de pureté 98%