Learn More
Dichlorhydrate de (R)-3-aminopyrrolidine, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 11986761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11986761 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11986761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446050010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
CAS 116183-81-4
Point de fusion 340°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Formule moléculaire C4H10N2·2HCl
Quantité 1 g
Rotation spécifique -1.1
Synonyme 3r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine 2hcl, r-+-3-aminopyrrolidine 2hcl, 3r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3r-3-pyrrolidinamine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, 3-pyrrolidinamine, dihydrochloride, r, pubchem5730
Clé InChI NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
SMILES C1CNCC1N.Cl.Cl
Nom IUPAC (3R)-pyrrolidine-3-amine ; dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 159.06
CID PubChem 13500643
Poids de la formule 159.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.