Learn More
Dichlorhydrate de (R)-(+)-3-aminoquinuclidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10664555 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10664555 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10664555 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 382890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.20€
    59.65€ / 1g
    Économisez 12.55€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
CAS 123536-14-1
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H14N2·2ClH
Numéro MDL MFCD00191752
Quantité 1 g
Rotation spécifique +22° to +26° (20°C, 589nm) (C=1, Water)
Synonyme r-3-aminoquinuclidine dihydrochloride, r-+-3-aminoquinuclidine dihydrochloride, r-quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 3r-1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine dihydrochloride, 3r-quinuclidin-3-amine dihydrochloride, r-+-3-aminoquinuclidine 2hcl, 3r-3-aminoquinuclidine dihydrochloride, r-1-aza-bicyclo 2.2.2 oct-3-ylamine dihydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine, dihydrochloride, 3r, pubchem9967
Clé InChI STZHBULOYDCZET-KLXURFKVSA-N
SMILES C1CN2CCC1C(C2)N.Cl.Cl
Nom IUPAC (3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine ; dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 199.12
CID PubChem 12494972
Poids de la formule 199.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.