Learn More
Sel de p-toluènesulfonate de (R)-(+)-3-aminotétrahydrofurane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10159699 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10159699 5 g 5g
10453520 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10159699 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435820050
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 111769-27-8 | Molecular Formula: C11H17NO4S | Molecular Weight: 259.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111769-27-8
Formule moléculaire C11H17NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 259.32
Numéro MDL MFCD00040622,MFCD00040622,MFCD00066238
Clé InChI BZXPLADBSZWDIH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r-3-aminotetrahydrofuran tosylate, r-+-tetrahydro-3-furylamine p-toluenesulfonate salt, r---3-aminotetrahydrofuran toluene-4-sulfonate, r-+-3-aminotetrahydrofuran toluene-4-sulfonate, r---3-aminotetrahydrofurantoluene-4-sulfonate, 3-furanamine, tetrahydro-, r-, 4-methylbenzenesulfonate, c4h9no.c7h8o3s, r-tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulfonate, 3r-oxolan-3-amine; para-toluene sulfonate, 4-methylbenzenesulfonic acid; 3r-tetrahydrofuran-3-amine
CID PubChem 14243169
Nom IUPAC 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; oxolan-3-amine
SMILES NC1CCOC1.CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 137.3°C to 141°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 48.91 to 52.99% C, 5.18 to 5.62% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique 4.3
Poids de la formule 259.32
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.