Learn More
Acide (R)-(+)-3-(benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11382249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382249 5 g 5g
11372249 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27240.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97534-84-4
Formule moléculaire C12H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 251.24
Numéro MDL MFCD00274192
Clé InChI XRRRGBIMHQARMF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r-+-3-benzyloxycarbonyl-4-oxazolidinecarboxylic acid, r-cbz-oxaproline, r-3-benzyloxy carbonyl oxazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-benzyloxycarbonyl oxazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-phenylmethoxycarbonyl-1,3-oxazolidine-4-carboxylic acid, r--3-benzyl-oxycarbonyl-4-oxazolidinecarboxylic acid, r-+-3-benzyl-oxycarbonyl-4-oxazolidinecarboxylic acid, 3,4-oxazolidinedicarboxylicacid,3-phenylmethyl ester, 4r
CID PubChem 688329
Nom IUPAC 3-[(benzyloxy)carbonyl]-1,3-oxazolidine-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1COCN1C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Point de fusion 80°C to 81°C
Quantité 5 g
Rotation optique +79° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 251.24
Pourcentage de pureté 98%