Learn More
(R)-(+)-3-Boc-2,2-diméthyloxazolidine-4-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448266
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15448266 250 mg 250mg
15438266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63351.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde is used in the preparation of fluorinated analogs of glutemic and glutamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(+)-3-Boc-2,2-diméthyloxazolidine-4-carboxaldéhyde est utilisé dans la préparation d’analogues fluorés de glutémique et de glutamine.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95715-87-0
Formule moléculaire C11H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 229.28
Numéro MDL MFCD00674064
Clé InChI PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
Synonyme r-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, unii-upk623lv60, r-4-formyl-2,2-dimethyl-oxazolidine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4r-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate, r-+-3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-butyl r-+-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, 3-oxazolidinecarboxylic acid, 4-formyl-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4r, r-garner aldehyde, r-3-boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, r---3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
CID PubChem 178792
Nom IUPAC tert-butyl (4R)-4-formyl-2,2-diméthyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.06 g/mL
Point d’ébullition 67°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 102°C (216°F)
Indice de réfraction 1.445
Quantité 250 mg
Beilstein 3651554
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,4371
Poids de la formule 229.27
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide