Learn More
Acide (R)-3-(Boc-amino)-3-(3-méthoxyphényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15429495
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15429495 250 mg 250mg
15409495 1 g 1g
15419495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 15429495 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52001.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques, les produits pétrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 500788-86-3
Formule moléculaire C15H21NO5
Poids moléculaire (g/mol) 295.335
Numéro MDL MFCD03427937
Clé InChI DNXONWHJJNOKEU-GFCCVEGCSA-N
Synonyme r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, r-boc-3-methoxy-beta-phe-oh, boc-r-3-amino-3-3-methoxy-phenyl-propionic acid, boc-r-3-amino-3-3-methoxyphenyl propionic acid, r-3-boc-amino-3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3r-3-tert-butoxy carbonylamino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, pubchem24031, boc-d-?-phe 3-ome-oh, r-boc-3-methoxy-, a-phe-oh
CID PubChem 2761760
Nom IUPAC Acide (3R)-3-(3-méthoxyphényl)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC(=CC=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 106°C to 108°C
Quantité 250 mg
Rotation optique +40° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 295.34
Pourcentage de pureté 97%