Learn More
Acide (R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophényl)propionique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15489635 1 g 1g
15409645 250 mg 250mg
15499635 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15489635 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52166.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 261380-20-5 | C14H18BrNO4 | 344.205 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 261380-20-5
Formule moléculaire C14H18BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 344.205
Numéro MDL MFCD01320860
Clé InChI ZAMLGGRVTAXBHI-LLVKDONJSA-N
Synonyme boc-r-3-amino-3-4-bromo-phenyl-propionic acid, r-3-4-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, r-boc-4-bromo-beta-phe-oh, boc-4-bromo-l-beta-phenylalanine, boc-beta-r-4-bromophenylalanine, r-n-boc-3-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, boc-r-4-beta-bromophenylalanine, r-3-boc-amino-3-4-bromophenyl propionic acid, boc-r-4-bromo-beta-phenylalanine, r-n-boc-beta-4-bromophenyl-beta-alanine
CID PubChem 7009110
Nom IUPAC Acide (3R)-3-(4-bromophényl)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nom chimique ou matériau (R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Point de fusion 143°C to 145°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 344.2
Pourcentage de pureté 95%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.