Learn More
Acide (R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophényl)propionique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499635 5 g 5g
15409645 250 mg 250mg
15489635 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499635 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52166.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 261380-20-5 | C14H18BrNO4 | 344.205 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261380-20-5
Formule moléculaire C14H18BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 344.205
Numéro MDL MFCD01320860
Clé InChI ZAMLGGRVTAXBHI-LLVKDONJSA-N
Synonyme boc-r-3-amino-3-4-bromo-phenyl-propionic acid, r-3-4-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, r-boc-4-bromo-beta-phe-oh, boc-4-bromo-l-beta-phenylalanine, boc-beta-r-4-bromophenylalanine, r-n-boc-3-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, boc-r-4-beta-bromophenylalanine, r-3-boc-amino-3-4-bromophenyl propionic acid, boc-r-4-bromo-beta-phenylalanine, r-n-boc-beta-4-bromophenyl-beta-alanine
CID PubChem 7009110
Nom IUPAC Acide (3R)-3-(4-bromophényl)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Point de fusion 143°C to 145°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 344.2
Pourcentage de pureté 95%