Learn More
(R)-3-(Boc-amino)piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar H52749.14
Quantité 25g
Code produit. 15479487
  • sur devis / 25g
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(R)-3-(Boc-amino)piperidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Soluble in methanol and ethanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
C10H20N2O2
25g
WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
tert-butyl N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamate
1514172
97%
309956-78-3
MFCD03093382
r-3-boc-aminopiperidine, r-3-boc-amino piperidine, r-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3r-piperidin-3-yl carbamate, tert-butyl r-piperidin-3-ylcarbamate, r-3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, r-3-boc-amino-piperidine, r-+-3-tert-butoxycarbonylaminopiperidine, r-piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
200.282
200.28
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents