Learn More
(R)-3-(boc-amino)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459487
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15459487 1 g 1g
15469487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52749.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 309956-78-3 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
(R)-3-(Boc-amino)piperidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (R)-3-(Boc-amino)pipéridine est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’éthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 309956-78-3
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.282
Numéro MDL MFCD03093382
Clé InChI WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
Synonyme r-3-boc-aminopiperidine, r-3-boc-amino piperidine, r-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3r-piperidin-3-yl carbamate, tert-butyl r-piperidin-3-ylcarbamate, r-3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, r-3-boc-amino-piperidine, r-+-3-tert-butoxycarbonylaminopiperidine, r-piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester
CID PubChem 1514172
Nom IUPAC N-[(3R)-pipéridin-3-yl]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-(Boc-amino)piperidine
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and ethanol.
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 97%