Learn More
(R)-(+)-3 -butyn-2-ol, 98 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10212762 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10212762 1 g Flacon en verre 1g
10679863 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10212762 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 366300010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 42969-65-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42969-65-3
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00211237
Clé InChI GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Synonyme r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol
CID PubChem 638102
Nom IUPAC (2R)-but-3-yn-2-ol
SMILES CC(C#C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Note relative au nom 98% ee
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 108.0°C to 111.0°C
Point d’éclair 26°C
Excès énantiomérique 97.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4235 to 1.4255
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.89
Conditions de rotation spécifiques + 46.70 (20.00°C neat)
Rotation spécifique + 46.70
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 98%,98% ee
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.