Learn More
(R)-(+)-3-butyn-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319535 5 g 5g
11329535 250 mg 250mg
11309535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11319535 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18880.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 42969-65-3 | C4H6O | 70.091 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42969-65-3
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.091
Numéro MDL MFCD00211237
Clé InChI GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Synonyme r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol
CID PubChem 638102
Nom IUPAC (2R)-but-3-yn-2-ol
SMILES CC(C#C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Densité 0.891
Point d’ébullition 108°C to 109°C
Point d’éclair 28°C (82°F)
Indice de réfraction 1.426
Quantité 5 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 3587272
Rotation optique +47° (Neat)
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.