Learn More
(R)-(-)-3-chloro-1,2-propanediol, 97 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339405 25 g 25g
11319405 1 g 1g
11329405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339405 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18555.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 57090-45-6 | C3H7ClO2 | 110.537 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57090-45-6
Formule moléculaire C3H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 110.537
Numéro MDL MFCD00135169
Clé InChI SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Synonyme r---3-chloro-1,2-propanediol, r-3-chloro-1,2-propanediol, 2r-3-chloropropane-1,2-diol, r-3-chloropropane-1,2-diol, alpha-chlorohydrin,-, unii-64ymo02kae, ccris 7387, 1,2-propanediol, 3-chloro-, r, 64ymo02kae, 1,2-propanediol, 3-chloro-, 2r
CID PubChem 148793
ChEBI CHEBI:18663
Nom IUPAC (2R)-3-chloropropane-1,2-diol
SMILES C(C(CCl)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Densité 1.322
Point d’ébullition 213°C
Point d’éclair 137°C (279°F)
Notes de pourcentage du dosage ee 98 %
Indice de réfraction 1.48
Quantité 25 g
Numéro UN UN2689
Beilstein 2202928
Rotation optique −0.9° (Neat)
Poids de la formule 110.54
Pourcentage de pureté 97%