Learn More
Alfa Aesar™ (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, 98%
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol |
| Point de fusion | 58°C to 60°C |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 5250766 |
| Rotation optique | +26° (c=1 in Chloroform) |
| Poids de la formule | 170.64 |
| Pourcentage de pureté | 98% |