Learn More
(R)-(+)-3-Chloro-1-phényl-1-propanol, TRC
Code produit 17931785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931785 5 g 5g
17921785 10 g 10g
17931145 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17931785 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3795965G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100306-33-0
Formule moléculaire C9 H11 Cl O
Poids moléculaire (g/mol) 170.64
Synonyme (αR)-α-(2-Chloroethyl)benzenemethanol, (R)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Nom IUPAC (1R)-3-chloro-1-phénylpropan-1-ol
SMILES O[C@H](CCCl)c1ccccc1
Specifications
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m1/s1
Poids de la formule 170.0498