Learn More
Acide (R)-(-)-3-chloromandélique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-3-Chloromandelic Acid |
| CAS | 61008-98-8 |
| Formule moléculaire | C8H7ClO3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (R)-(3-Chlorophenyl)hydroxyacetic Acid, (R)-2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethanoic Acid, (R)-3-Chloromandelic Acid, (R)-m-Chloromandelic Acid, (R)-3-Chloro-alpha-hydroxybenzeneacetic Acid, (alphaR)-3-Chloro-alpha-hydroxybenzeneacetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H](C(=O)O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | acide (2R)-2-(3-chlorophényl)-2-hydroxyacétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.59 |
| Poids de la formule | 186.0084 |