Learn More
Chlorhydrate de (R)-(-)-3-fluoropyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471540 5 g 5g
15477635 250 mg 250mg
11461540 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471540 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26947.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 136725-55-8 | C4H9ClFN | 125.571 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136725-55-8
Formule moléculaire C4H9ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 125.571
Numéro MDL MFCD04038717
Clé InChI LENYOXXELREKGZ-PGMHMLKASA-N
Synonyme r-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, r---3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3r-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, r---3-fluoropyrrolidinehydrochloride, r-3-fluoro-pyrrolidine hcl, 3r---3-fluoropyrrolidine hydrochloride, pyrrolidine, 3-fluoro-, hydrochloride, 3r, snxdjhbrbbruuuqx@, r-3-fluoropyrrolidine hcl
CID PubChem 2759162
Nom IUPAC (3R)-3-fluoropyrrolidine ; chlorhydrate
SMILES C1CNCC1F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Point de fusion 181°C to 184°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 125.57
Pourcentage de pureté 97%