Learn More
acide propionique (R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophényl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489525 1 g 1g
15409535 250 mg 250mg
15499525 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15489525 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52037.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.08€
    179.65€ / 1g
    Économisez 28.43€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 517905-93-0 | C24H20N2O6 | 432.43 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 517905-93-0
Formule moléculaire C24H20N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 432.43
Numéro MDL MFCD03428045
Clé InChI DRESTDPDCGPKNI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, fmoc-r-3-amino-3-2-nitrophenyl-propionic acid, fmoc-d-beta-phe 2-no2-oh, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, pubchem24026, fmoc-beta-phe 2-no2-oh, fmoc-d-?-phe 2-no2-oh, n-fmoc-2-nitro-l-beta-phenylalanine, fmoc-r-3-amino-3-2-nitro-phenyl-propionic acid, r-3-fmoc-amino-3-2-nitrophenyl propionic acid
CID PubChem 2761743
Nom IUPAC 3-({[(9H-fluorène-9-yl)méthoxy]carbonyl}amino)-3-(2-nitrophényle)acide propanoïque
SMILES OC(=O)CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau (R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Point de fusion 170°C to 172°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique −182° (c=1 in DMF)
Poids de la formule 432.43
Pourcentage de pureté 98%