Learn More
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-acide phénylpropionique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15489545 250 mg 250mg
15498597 1 g 1g
15408607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15489545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52074.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 220498-02-2 | C24H21NO4 | 387.435 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 220498-02-2
Formule moléculaire C24H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 387.435
Numéro MDL MFCD01311783
Clé InChI PTSLRPMRTOVHAB-JOCHJYFZSA-N
Synonyme r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-r-3-amino-3-phenylpropionic acid, fmoc-l-beta-phenylalanine, fmoc-beta-phe-oh, r-n-fmoc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-fmoc-amino-3-phenylpropionic acid, fmoc-r-phenylalanine, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-d-?-phe-oh
CID PubChem 2734302
Nom IUPAC acide (3R)-3-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-phénylpropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid
Quantité 250 mg
Beilstein 7982022
Poids de la formule 387.43
Pourcentage de pureté 95%