Learn More
Acide (R)-(+)-3-hydroxy-3-phénylpropionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359575 250 mg 250mg
11349575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359575 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19040.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2768-42-5 | C9H9O3 | 165.17 g/mol
It is employed in the synthesis and evaluation of a novel, reusable solid-supported open chain chiral auxiliary derived from m-hydrobenzoin for the diastereoselective reduction of α-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse et l’évaluation d’un nouvel auxiliaire chiral à chaîne ouverte réutilisable et solide, dérivé de la m-hydrobenzoïne pour la réduction diastéréosélective de α-céto esters.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2768-42-5
Formule moléculaire C9H9O3
Poids moléculaire (g/mol) 165.17
Numéro MDL MFCD00145219
Clé InChI AYOLELPCNDVZKZ-MRVPVSSYSA-M
Synonyme 3r-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, r-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, r-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, r-+-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +-3-phenylhydracrylic acid, benzenepropanoic acid, b-hydroxy-, br, r-+-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, ar, r-+-3-hydroxy-3-phenyl propionic acid, unii-s2w4lws09c component
CID PubChem 6950815
ChEBI CHEBI:51059
Nom IUPAC Acide (3R)-3-hydroxy-3-phenylpropanoïque
SMILES O[C@H](CC([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Point de fusion 118°C to 121°C
Quantité 250 mg
Beilstein 3197772
Rotation optique +22° (c=4 in Methanol)
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%