Learn More
Ester méthylique de l'acide (R)-3-hydroxydecanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | R-(3)-Hydroxydecanoic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 56618-58-7 |
| Formule moléculaire | C11H22O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H22O3/c1-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11(13)14-2/h10,12H,3-9H2,1-2H3/t10-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCC[C@@H](O)CC(=O)OC |
| Nom IUPAC | (3R)-3-hydroxydécanate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.29 |
| Poids de la formule | 202.1569 |