Learn More
(R)-(-)-3-Hydroxytétrahydrofurane, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15452768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452768 250 mg 250mg
15432768 1 g 1g
15442768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15452768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56307.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86087-24-3
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00067101
Clé InChI XDPCNPCKDGQBAN-SCSAIBSYSA-N
Synonyme r---3-hydroxytetrahydrofuran, r-tetrahydrofuran-3-ol, r-3-hydroxytetrahydrofuran, 3r-oxolan-3-ol, 3r-tetrahydrofuran-3-ol, r-+-3-hydroxytetrahydrofuran, r-tetrahydro-furan-3-ol, 3-furanol, tetrahydro-, 3r, pubchem7071, 2-furanyl,tetrahydro-3-hydroxy-, r-9ci
CID PubChem 641512
Nom IUPAC (3R)-oxolan-3-ol
SMILES C1COCC1O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Densité 1.097
Quantité 250 mg
Indice de réfraction 1.45
Point d’ébullition 181°C
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 98%