Learn More
(R)-(-)-3-hydroxytétrahydrofurane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10391720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10391720 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10391720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434070010
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
CAS 86087-24-3
% min. CAS 97.5
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule moléculaire C4H8O2
Numéro MDL MFCD00067101
Synonyme r---3-hydroxytetrahydrofuran, r-tetrahydrofuran-3-ol, r-3-hydroxytetrahydrofuran, 3r-oxolan-3-ol, 3r-tetrahydrofuran-3-ol, r-+-3-hydroxytetrahydrofuran, r-tetrahydro-furan-3-ol, 3-furanol, tetrahydro-, 3r, pubchem7071, 2-furanyl,tetrahydro-3-hydroxy-, r-9ci
Point d’ébullition 181.0°C
Clé InChI XDPCNPCKDGQBAN-SCSAIBSYSA-N
SMILES C1COCC1O
Nom IUPAC (3R)-oxolan-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
CID PubChem 641512
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.