Learn More
(R)-(-)-3-Hydroxytétrahydrofurane, TRC
Code produit 30392628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30392628 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392628 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9577601G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
CAS 86087-24-3
Formule moléculaire C4H8O2
Quantité 1 g
Synonyme (3R)-Tetrahydro-3-furanol, (R)-Tetrahydro-3-furanol, (-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (3R)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-(-)-Tetrahydrofuran-3-ol, (R)-(-)-Tetrahydrofuran-3-ol, (R)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-Tetrahydro-3-furanol, (R)-Tetrahydrofuran-3-ol
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1CCOC1
Nom IUPAC (3R)-oxolan-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Poids de la formule 88.0524