Learn More
(R)-(-)-3-méthyl-2-butanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383136
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11383136 250 mg 250mg
11373136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11008.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1572-93-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
(R)-(-)-3-Methyl-2-butanol, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(-)-3-méthyl-2-butanol, est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé comme solvant et intermédiaire dans la fabrication d’autres produits chimiques.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1572-93-6
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00065949
Clé InChI MXLMTQWGSQIYOW-RXMQYKEDSA-N
Synonyme 2r-3-methylbutan-2-ol, r---3-methyl-2-butanol, 2-butanol, 3-methyl-, 2r, r-3-methyl-2-butanol, r-3-methylbutan-2-ol, 2r-3-methyl-2-butanol, r---isopropyl methyl carbinol, unii-2nk7o363q6 component, unii-93ff0f303r component
CID PubChem 638099
Nom IUPAC (2R)-3-méthylbutan-2-ol
SMILES CC(C)C(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-3-Methyl-2-butanol
Point d’ébullition 112°C
Point d’éclair 26°C (78°F)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1105
Beilstein 3535088
Rotation optique −5° (Neat)
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté ≥98%