Learn More
Chlorhydrate de (R)-3-méthylmorpholine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15545216 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15545216 1 g 1g
15509911 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15545216 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456780010
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 953780-78-4 | C5H11NO·ClH | 137.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 953780-78-4
Formule moléculaire C5H11NO·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 137.61
Clé InChI MSOCQCWIEBVSLF-NUBCRITNSA-N
Synonyme r-3-methylmorpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine hydrochloride, c5h11no.clh, ksc494m2h, r-3-methylmorpholin hydrochloride, r-3-methylmorpholinehydrochloride, r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 57356922
Nom IUPAC (3R)-3-méthylmorpholine;chlorhydrate
SMILES CC1COCCN1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Point de fusion 126.0°C to 128.5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Quantité 1 g
Rotation spécifique 1.86
Poids de la formule 137.61
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.