Learn More
Ester méthylique de l'acide (R)-(+)-3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-diméthyl-4-oxazolidinecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 95715-86-9 |
| Formule moléculaire | C12H21NO5 |
| Quantité | 2 g |
| Synonyme | (4R)-2,2-Dimethyl-3,4-oxazolidinedicarboxylic Acid 3-(1,1-Dimethylethyl) 4-Methyl Ester, (R)-2,2-Dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylic Acid 3-tert-Butyl Ester 4-Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H21NO5/c1-11(2,3)18-10(15)13-8(9(14)16-6)7-17-12(13,4)5/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 3-O-tert-butyl 4-O-méthyl (4R)-2,2-diméthyl-1,3-oxazolidine-3,4-dicarboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 259.3 |
| Poids de la formule | 259.142 |