Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Le R-300 répond aux attentes les plus élevées en matière de confort et de polyvalence.
- Sa conception modulaire permet d'étendre la Rotavapor Le R-300 devient un système entièrement intégré où une interface centrale régule chaque composant.
Specifikationer
Specifikationer
| Description | Levage électronique |
| Tension | 220/240 V |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Vitesse | 280 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante jusqu'à 95 °C |
| Affichage | I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
| Comprend | Aucun refroidisseur à recirculation |
| Type d’assemblage de la verrerie | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) |
| Type | Système d’évaporateur rotatif |
| Joint conique standard | SJ 29/32 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?