Code produit 15521270
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
Aucun refroidisseur à recirculation
F-305 : capacité de refroidissement 550 W à 15°C (-10°C à +25°C)
F-308 : capacité de refroidissement 900 W à 15°C (-10°C à +25°C)
Type d’assemblage de la verrerie:
Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G)
Piège à froid (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G-LT)
Affichage:
I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus)
I-300, avec bouteille Woulff (incluant VacuBox)
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Comprend
Type d’assemblage de la verrerie
Affichage
unitSize
15521270
F-308 : capacité de refroidissement 900 W à 15°C (-10°C à +25°C)
Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G)
I-300, avec bouteille Woulff (incluant VacuBox)
1 pièce
15415875
Aucun refroidisseur à recirculation
Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G)
I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus)
1 pièce
15435875
F-305 : capacité de refroidissement 550 W à 15°C (-10°C à +25°C)
Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G)
I-300, avec bouteille Woulff (incluant VacuBox)
1 pièce
15455875
F-305 : capacité de refroidissement 550 W à 15°C (-10°C à +25°C)
Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G)
I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus)
1 pièce
15511270
F-308 : capacité de refroidissement 900 W à 15°C (-10°C à +25°C)
Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G)
I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus)
1 pièce
15581260
Aucun refroidisseur à recirculation
Piège à froid (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G-LT)
I-300, avec bouteille Woulff (incluant VacuBox)
1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
15521270
Fournisseur
BUCHI
Code fournisseur
11SR300211VS21
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Répond aux attentes les plus élevées en matière de confort et de polyvalence. Sa conception modulaire permet d'étendre la Rotavapor Le R-300 devient un système entièrement intégré où une interface centrale régule chaque composant.
Le R-300 répond aux attentes les plus élevées en matière de confort et de polyvalence. Sa conception modulaire permet d'étendre la Rotavapor Le R-300 devient un système entièrement intégré où une interface centrale régule chaque composant.
Spécification
Description
Levage électronique
Tension
220/240 V
Capacité (métrique)
1 000 ml
Vitesse
280 tr/min
Plage de températures (métrique)
Température ambiante jusqu'à 95 °C
Affichage
I-300, avec bouteille Woulff (incluant VacuBox)
Comprend
F-308 : capacité de refroidissement 900 W à 15°C (-10°C à +25°C)
Type d’assemblage de la verrerie
Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G)
Type
Système d’évaporateur rotatif
Joint conique standard
SJ 29/32
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?