Description
- Le R-300 répond aux attentes les plus élevées en matière de confort et de polyvalence.
- Sa conception SCH Rotavapor le R-300 à un système entièrement intégré où une interaction centrale régule chaque composant.
Spécification
Spécification
| Description | Levage électronique |
| Tension | 220/240 V |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Vitesse | 280 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante à 95 °C |
| Affichage | I-300, avec gourde participer à l’étude (inclut Vacubox) |
| Comprend | Aucun refroidisseur à recirculation |
| Type d’assemblage de la verrerie | Piège à froid (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G-LT) |
| Type | Système d’évaporateur rotatif |
| Joint conique standard | SJ 29/32 |