Learn More
(R)-4-(1-Aminoéthyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439428 5 g 5g
15449428 250 mg 250mg
15429428 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15439428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63001.06
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 134855-89-3 | C8H12BrNO | 218.094 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134855-89-3
Formule moléculaire C8H12BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 218.094
Numéro MDL MFCD03844647
Clé InChI PZBBMKOZPQAHRA-RGMNGODLSA-N
Synonyme s-4-1-amino-ethyl-phenol hydrobromid, s---1-4-hydroxyphenyl ethylamine hydrobromide
CID PubChem 49758827
Nom IUPAC 4-[(1 S)-1-aminoéthyl]phénol ; bromhydrate
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)O)N.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-4-(1-Aminoethyl)phenol
Point de fusion 30.0°C to 32.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 81.0°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 91°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Numéro UN 3259
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide