Learn More
(R)-4-(1-hydroxyéthyl)pyridine, 99+ %, (99+ % ee), Thermo Scientific™
Code produit 10116753 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10116753 250 mg Flacon en verre 250mg
10208993 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10116753 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 393362500
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 27854-88-2
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Numéro MDL MFCD00077865
Clé InChI HVOAMIOKNARIMR-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-+-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, r-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, 1r-1-pyridin-4-ylethanol, r-1-pyridin-4-yl-ethanol, 1r-1-4-pyridyl ethanol
CID PubChem 11804747
Nom IUPAC (1R)-1-pyridine-4-ylethanol
SMILES CC(C1=CC=NC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 67°C to 70°C
Couleur Blanc
Excès énantiomérique 99.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques +58.50° (20°C c=1,chloroform)
Rotation spécifique + 58.5
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement