Learn More
(R)-(+)-4-benzyl-2-oxazolidinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472788 25 g 25g
11452788 1 g 1g
11462788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16770.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 102029-44-7 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinones are used in the enantioselective synthesis of beta-lactams and alpha-amino acids. End products can include asysmmetric single isomeric drugs of antitumor, anesthetic, antipasmodic products. Used in the synthesis of HIV protease inhibitors. An oxazolidinone used in chiral auxiliary asymetric synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinones sont utilisées dans la synthèse énantiosélective des bêta-lactamines et des acides alpha-aminés. Les produits finaux peuvent inclure des médicaments isomériques simples asymétriques d’antitumoral, des produits anesthésiques et antipasmodiques. Utilisé dans la synthèse des inhibiteurs de protéase du VIH. Une oxazolidinone utilisée dans la synthèse asymétrique auxiliaire chirale.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102029-44-7
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.20
Numéro MDL MFCD00010846
Clé InChI OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N
Synonyme r-4-benzyl-2-oxazolidinone, r-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, r-4-benzyloxazolidin-2-one, 4r-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4r, r---4-benzyl-2-oxazolidinone, r-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one #
CID PubChem 2734969
Nom IUPAC (4R)-4-benzyle-1,3-oxazolidine-2-one
SMILES O=C1N[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Point de fusion 86°C to 89°C
Beilstein 4782551
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in Chloroform.
Quantité 25 g
Poids de la formule 177.2
Rotation optique +64° (c=1 in Chloroform)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%