Learn More
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, TRC
Code produit 30336152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336152 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336152 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2858201G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
CAS 102029-44-7
Formule moléculaire C10 H11 N O2
Quantité 1 g
Synonyme 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (4R)-, 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (R)-, (4R)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (4R)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4R)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidone, (R)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (R)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-4-Benzyl-2-oxooxazolidine, (R)-4-Benzyloxazolidin-2-one, 4(R)-Benzyloxazolidin-2-one
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
SMILES O=C1N[C@H](Cc2ccccc2)CO1
Nom IUPAC (4R)-4-benzyle-1,3-oxazolidine-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Poids de la formule 177.079