Learn More
Sel de dicyclohexylammonium d’acide butyrique (R)-4-benzyloxycarbonylamino-2-(boc-amino), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425575 5 g 5g
15435575 250 mg 250mg
15415575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15425575 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62817.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 101854-42-6 | Molecular Formula: C29H47N3O6 | Molecular Weight: 533.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101854-42-6
Formule moléculaire C29H47N3O6
Poids moléculaire (g/mol) 533.71
Numéro MDL MFCD00798628
Clé InChI CBSVEVKFQHTZSP-BTQNPOSSSA-N
Synonyme boc-d-dab z-oh.dcha, dicyclohexylamine r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoate, boc-d-dab z-oh*dcha, n-boc-n'-cbz-d-2,4-diaminobutyric acid dicyclohexylamine salt, r-2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-4-phenylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, dicyclohexylamine, n-a-boc-n-?-z-d-2,4-diaminobutyric aciddicyclohexylaminesalt, 2r-4-benzyloxycarbonylamino-2-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid; n-cyclohexylcyclohexanamine, 2r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1, 2r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid; dicha
CID PubChem 45357174
Nom IUPAC N-cyclohexylcyclohéxanamine ; acide butanoïque (2R)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]-4-(phénylméthoxycarbonylamino)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)butyric acid dicyclohexylammonium salt
Quantité 5 g
Poids de la formule 533.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide