Learn More
Acide (R)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479398 5 g 5g
15498036 250 mg 250mg
15469398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15479398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62954.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 114360-56-4 | C24H28N2O6 | 440.496 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114360-56-4
Formule moléculaire C24H28N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 440.496
Numéro MDL MFCD00798647
Clé InChI LIWKOFAHRLBNMG-HXUWFJFHSA-N
Synonyme fmoc-d-dab boc-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-g-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, 2r-4-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-gamma-t-butyloxycarbonyl-d-2,4-diaminobutyric acid, ambotzfaa1317, fmoc-4-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, n-, a-fmoc-n-, a-boc-d-2,4-diaminobutyricacid, n-a-fmoc-n-gamma-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, 2r-4-boc-amino-2-fmoc-amino-butanoic acid
CID PubChem 7021129
Nom IUPAC acide (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 440.49
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre