Learn More
Acide (R)-(-)-4-méthylmandélique, ChiPros, 98 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405730
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11405730 1 g 1g
11415730 5 g 5g
11425730 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405730 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25953.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31284-89-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31284-89-6
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00798433,MFCD00961860
Clé InChI SFGURAWGCAPHON-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-hydroxy-2-4-methylphenyl acetic acid, 4-methylmandelic acid, p-methyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-p-tolyl acetic acid, hydroxy 4-methylphenyl acetic acid, hydroxy-p-tolyl-acetic acid, p-methylmandelic acid, 4-methylmaldelic acid, p-methyl-mandelic acid, acmc-1afsj
CID PubChem 12458823
Nom IUPAC Acide (2R)-2-hydroxy-2-(4-méthylphényl)acétique
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-4-Methylmandelic acid
Note relative au nom ChiPros
Point de fusion 130°C to 133°C
Notes de pourcentage du dosage ee ≥97 %
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Rotation optique −154° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%