Learn More
(R)-4-(Méthylsulfinyl)-1-butylamine, TRC
Code produit 30470104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30470104 10 mg 10mg
30468347 5 mg 5mg
30475151 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30470104 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32622510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84104-30-3
Formule moléculaire C5H13NOS
Poids moléculaire (g/mol) 135.23
Synonyme (R)-4-(Methylsulfinyl)butylamine
SMILES CS(=O)CCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H13NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3