Learn More
(R)-4-(Méthylsulfinyl)-1-butylamine, TRC
Code produit 30475151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475151 50 mg 50mg
30470104 10 mg 10mg
30468347 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30475151 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32622550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84104-30-3
Formule moléculaire C5H13NOS
Poids moléculaire (g/mol) 135.23
Synonyme (R)-4-(Methylsulfinyl)butylamine
SMILES CS(=O)CCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H13NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3