Learn More
IKA Protection de l’arbre d’agitation R 402
Code produit 31910313 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
31910313 Plastique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31910313 Fournisseur IKA Code fournisseur 0020115312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    167.99€ / 1 pièces
    Économisez 14.01€
    7% de réduction
En stock
Protection de l’arbre d’agitation pour les agitateurs aériens afin d’éviter les blessures potentielles aux arbres rotatifs et aux éléments d’agitation.
  • Équipé d’une charnière facilitant l’accès au mandrin de l’agitateur sans avoir à le retirer du boîtier du moteur.
  • Peut être fixé directement aux agitateurs aériens RW 20 digital, RW 28 digital, ainsi qu’aux appareils de la série EUROSTAR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Protection de mandrin
Matériau Plastique