Learn More
(R)-(+)-5,5’ ,6,6‘ ,7,7‘ ,8,8‘ -Octahydro-1,1’ -bi-2-naphthol, 98 %, ≥99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15407627 1 g 1g
15417627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H36142.03
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 65355-14-8 | C20H22O2 | 294.394 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65355-14-8
Formule moléculaire C20H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 294.394
Numéro MDL MFCD02093485
Clé InChI UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s---5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, r-+-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, r-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, s-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-bi-2-naphthol, r-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, s---2,2'-dihydroxy-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, 1-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
CID PubChem 3694111
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-1-yl)-5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-2-ol
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=C3CCCC4)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
Note relative au nom ≥99% ee
Point de fusion 160°C to 166°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 294.39
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide