Learn More
(R)-5-(Chlorométhyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophényl)oxazolidin-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone |
| CAS | 496031-57-3 |
| Formule moléculaire | C14 H16 Cl F N2 O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Oxazolidinone, 5-(chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, (5R)-, (5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H16ClFN2O3/c15-8-11-9-18(14(19)21-11)10-1-2-13(12(16)7-10)17-3-5-20-6-4-17/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/t11-/m0/s1 |
| SMILES | Fc1cc(ccc1N2CCOCC2)N3C[C@H](CCl)OC3=O |
| Nom IUPAC | (5R)-5-(chlorométhyl)-3-(3-fluoro-4-morpholine-4-ylphényl)-1,3-oxazolide-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 314.74 |
| Poids de la formule | 314.0833 |