Learn More
(R)-(-)-5-(hydroxyméthyl)-2-pyrrolidinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364975
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364975 5 g 5g
11354975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364975 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18358.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 66673-40-3 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66673-40-3
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.132
Numéro MDL MFCD00077791
Clé InChI HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
Synonyme r---5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, d-pyroglutaminol, 5r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, r-5-hydroxymethyl-pyrrolidin-2-one, --d-pyroglutamol, r---5-hydroxymethylpyrrolidin-2-one, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
CID PubChem 7128291
Nom IUPAC (5R)-5-(hydroxyméthyl)pyrrolidine-2-one
SMILES C1CC(=O)NC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Point de fusion 83°C to 85°C
Point d’ébullition 147°C to 149°C (0.06 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 5728422
Rotation optique −30° (c=2 in Ethanol)
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 99%